2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2334-5G PC2334-100G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 245 SEK
APOSPC2334-5G APOSPC2334-100G APOSPC2334-25G
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,3-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
MW: 215 g/mol
Smältpunkt: 18…19 °C
Densitet: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00069115
CAS nummer: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3