2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC2330D-100G PC2330D-25G PC2330D-5G
APOSPC2330D-100GEA 1725 SEK
APOSPC2330D-100G APOSPC2330D-25G APOSPC2330D-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
MW: 318,92 g/mol
Kokpunkt: 64…65 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 34…40 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00068181
CAS nummer: 72678-19-4