2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2330B-100G PC2330B-10G PC2330B-50G
APOSPC2330B-100GEA 410 SEK
APOSPC2330B-100G APOSPC2330B-10G APOSPC2330B-50G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄Br₂F₃NO
Kokpunkt: 65 °C/0,1mmHg
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153113
CAS nummer: 88149-49-9