5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2319-100G PC2319-25G PC2319-5G
APOSPC2319-100GEA 1175 SEK
APOSPC2319-100G APOSPC2319-25G APOSPC2319-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Smältpunkt: 131…138 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055635
CAS nummer: 320-98-9