1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2314-25G PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-25GEA 2775 SEK
APOSPC2314-25G APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Kokpunkt: 72 °C/80mmHg
Densitet: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039224
CAS nummer: 18599-20-7