1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 295 SEK
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Kokpunkt: 234 °C
Densitet: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094152
CAS nummer: 72373-82-1