1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2310-5G PC2310-1G PC2310-25G
APOSPC2310-5GEA 775 SEK
APOSPC2310-5G APOSPC2310-1G APOSPC2310-25G
1,4-Dibromotetrafluorobenzene 98%
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Formel: C₆Br₂F₄
MW: 307,87 g/mol
Smältpunkt: 78…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000309
CAS nummer: 344-03-6
EINECS: 206-448-5