1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Difluoroiodobenzene
PC2307-25G PC2307-5G PC2307-100G
APOSPC2307-25GEA 515 SEK
APOSPC2307-25G APOSPC2307-5G APOSPC2307-100G
1,4-Difluoro-2-iodobenzene 98%
1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
MW: 239,99 g/mol
Kokpunkt: 178…179 °C
Densitet: 1,998 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094151
CAS nummer: 2265-92-1