3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2278-1G PC2278-5G PC2278-25G PC2278-10G
APOSPC2278-1GEA 585 SEK
APOSPC2278-1G APOSPC2278-5G APOSPC2278-25G APOSPC2278-10G
3-Fluorobenzene-1,2-diamine 95%
3-Fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C6H7FN2
MW: 126,1316 g/mol
Smältpunkt: 40,9…42.2 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00061130
CAS nummer: 18645-88-0