1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)fluorobenzene
PC2275-1G PC2275-250MG
APOSPC2275-1GEA 1125 SEK
APOSPC2275-1G APOSPC2275-250MG
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1-Fluoro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃F₇
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 36649-94-2