1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2269-25G PC2269-5G
APOSPC2269-25GEA 3575 SEK
APOSPC2269-25G APOSPC2269-5G
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane
Formel: C₄Br₂F₆
Kokpunkt: 96,7 °C
Densitet: 2,174 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236658
CAS nummer: 377-40-2