1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-fluoroiodobenzene
PC2263M-5G PC2263M-100G PC2263M-25G
APOSPC2263M-5GEA 175 SEK
APOSPC2263M-5G APOSPC2263M-100G APOSPC2263M-25G
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene 98%
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₂Br₂FI
MW: 379,79 g/mol
Smältpunkt: 128…130 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042232
CAS nummer: 62720-29-0