2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
PC2261-100G PC2261-1KG PC2261-500G
APOSPC2261-100GEA 480 SEK
APOSPC2261-100G APOSPC2261-1KG APOSPC2261-500G
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene 98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Br₂F
MW: 253,9 g/mol
Kokpunkt: 216 °C
Smältpunkt: 33…36 °C
Flampunkt: 101 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010603
CAS nummer: 1435-52-5