2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC2255-100G
PC2255-25G
PC2255-500G
APOSPC2255-100GEA
500
SEK
APOSPC2255-100G
APOSPC2255-25G
APOSPC2255-500G
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dibromo-4-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄Br₂FN Smältpunkt: 63…66 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00041445 CAS nummer: 344-18-3 |