2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2254-100G PC2254-25G PC2254-5G
APOSPC2254-100GEA 945 SEK
APOSPC2254-100G APOSPC2254-25G APOSPC2254-5G
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline 97%
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Br₂FN
MW: 268,91 g/mol
Smältpunkt: 62…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042230
CAS nummer: 141474-37-5