1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2244-1G PC2244-25G PC2244-5G
APOSPC2244-1GEA 2725 SEK
APOSPC2244-1G APOSPC2244-25G APOSPC2244-5G
1,1-Dibromodifluoroethylene 97%
1,1-Dibromodifluoroethylene
Formel: C₂Br₂F₂
Kokpunkt: 66,2 °C/700mmHg
Densitet: 2,29 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 430-85-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III