1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2202-5G PC2202-1G
APOSPC2202-5GEA 4775 SEK
APOSPC2202-5G APOSPC2202-1G
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1-(4-Nitrophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃N₃O₄
MW: 301,18 g/mol
Smältpunkt: 202…204 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173867
CAS nummer: 142818-03-9