2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2,5-Dibromobenzotrifluoride
PC2195-100G PC2195-25G PC2195-5G
APOSPC2195-100GEA 925 SEK
APOSPC2195-100G APOSPC2195-25G APOSPC2195-5G
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene 98%
2,5-Dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
Formel: C₇H₃Br₂F₃
MW: 303,9 g/mol
Smältpunkt: 46…48 °C
Flampunkt: >100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013554
CAS nummer: 7657-09-2