2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
PC2192-1G PC2192-5G
APOSPC2192-1GEA 650 SEK
APOSPC2192-1G APOSPC2192-5G
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine 97%
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-phenylenediamine
Contains ~14% 1,4-isomer
Formel: C₆H₄F₄N₂
MW: 180,11 g/mol
Smältpunkt: 131…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039764
CAS nummer: 1198-63-6