4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 4875 SEK
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O
MW: 222,59 g/mol
Smältpunkt: 61…63 °C
Flampunkt: 97 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094146
CAS nummer: 129825-11-2