α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,5-Diaminobenzotrifluoride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1,4-diamine, 2-(Trifluoromethyl)-p-phenylenediamine, 2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine
PC2166-1G PC2166-25G PC2166-5G
APOSPC2166-1GEA 1050 SEK
APOSPC2166-1G APOSPC2166-25G APOSPC2166-5G
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-2,5-diaminotoluene
Formel: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Kokpunkt: 150 °C/10mmHg
Smältpunkt: 54…59 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036101
CAS nummer: 364-13-6