5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2128-1G PC2128-5G PC2128-25G
APOSPC2128-1GEA 910 SEK
APOSPC2128-1G APOSPC2128-5G APOSPC2128-25G
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole 97%
5-Methyl-4-nitro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₄F₃N₃O₂
Smältpunkt: 74…79 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156055
CAS nummer: 27116-80-9