4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
PC2106-1G
PC2106-5G
PC2106-10G
APOSPC2106-1GEA
1050
SEK
APOSPC2106-1G
APOSPC2106-5G
APOSPC2106-10G
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
4'-Cyano-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂O Smältpunkt: 170…173 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00052360 CAS nummer: 97760-99-1 |