4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2105-10G PC2105-1G PC2105-250MG
APOSPC2105-10GEA 4275 SEK
APOSPC2105-10G APOSPC2105-1G APOSPC2105-250MG
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 98%
4'-Cyano-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Smältpunkt: 169…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052844
CAS nummer: 175277-96-0