Copper(II) fluoride, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Cupric fluoride
PC2100-100G PC2100-25G PC2100-5G
APOSPC2100-100GEA 2075 SEK
APOSPC2100-100G APOSPC2100-25G APOSPC2100-5G
Copper(II) fluoride, vattenfri 99%
Copper(II) fluoride
Formel: CuF₂
MW: 101,54 g/mol
Smältpunkt: 950 °C (dec.)
Densitet: 4,23 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010977
CAS nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8,III