Cobalt(II) fluoride, vattenfri 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 1975 SEK
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II) fluoride, vattenfri 99%
Cobalt(II) fluoride
Formel: CoF₂
MW: 96.93 g/mol
Kokpunkt: 1400 °C
Smältpunkt: 1200 °C
Densitet: 4.46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00010941
CAS nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 13,02465