1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2076G-250MG PC2076G-1G PC2076G-5G
APOSPC2076G-250MGEA 260 SEK
APOSPC2076G-250MG APOSPC2076G-1G APOSPC2076G-5G
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Smältpunkt: 63…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173934
CAS nummer: 132834-59-4