4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC2075N-1G PC2075N-25G PC2075N-5G
APOSPC2075N-1GEA 1350 SEK
APOSPC2075N-1G APOSPC2075N-25G APOSPC2075N-5G
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
MW: 231,61 g/mol
Smältpunkt: 80…82 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00134578
CAS nummer: 23779-97-7