2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 260 SEK
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆ClF₃O
MW: 222.59 g/mol
Kokpunkt: 98…100 °C/6mmHg
Densitet: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 91.1 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00045092
CAS nummer: 71648-45-8