N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-Phe(4-F)-OH, N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
PC2054-10G PC2054-5G
APOSPC2054-10GEA 1700 SEK
APOSPC2054-10G APOSPC2054-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine 95+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
MW: 283,30 g/mol
Smältpunkt: 83…86 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00079669
CAS nummer: 57292-45-2