4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC201387-250MG PC201387-1G
APOSPC201387-250MGEA 345 SEK
APOSPC201387-250MG APOSPC201387-1G
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
4-Fluoropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₄FNO
MW: 113.090 g/mol
Smältpunkt: 174…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07437952
CAS nummer: 96530-75-5