3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201359-10G PC201359-1G PC201359-5G
APOSPC201359-10GEA 10975 SEK
APOSPC201359-10G APOSPC201359-1G APOSPC201359-5G
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine 95+%
3-(4-Fluorophenyl)thiomorpholine
Formel: C₁₀H₁₂FNS
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 887344-28-7