4-Fluoro-7-azaindole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201273-1G PC201273-5G
APOSPC201273-1GEA 3625 SEK
APOSPC201273-1G APOSPC201273-5G
4-Fluoro-7-azaindole 97%
4-Fluoro-7-azaindole
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,1300 g/mol
Smältpunkt: 118…120 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08272231
CAS nummer: 640735-23-5