2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201239-1G PC201239-250MG
APOSPC201239-1GEA 2375 SEK
APOSPC201239-1G APOSPC201239-250MG
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,5-difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 36556-59-9