7-Fluoro-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC201233-5G PC201233-1G
APOSPC201233-5GEA 515 SEK
APOSPC201233-5G APOSPC201233-1G
7-Fluoro-1H-indazole 98%
7-Fluoro-1H-indazole
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,1264 g/mol
Smältpunkt: 123…127 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09026976
CAS nummer: 341-24-2