2-Amino-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC201107-10G PC201107-1G
APOSPC201107-10GEA 4750 SEK
APOSPC201107-10G APOSPC201107-1G
2-Amino-3,5-difluorobenzonitrile 97%
2-Amino-3,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18826239
CAS nummer: 126674-94-0