6-Fluoroisoquinoline 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC201019-1G PC201019-5G
APOSPC201019-1GEA 650 SEK
APOSPC201019-1G APOSPC201019-5G
6-Fluoroisoquinoline 95+%
6-Fluoroisoquinoline
Formel: C₉H₆FN
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226829
CAS nummer: 1075-11-2