Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 5475 SEK
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₈ClF₂NO₂
MW: 271,65 g/mol
Smältpunkt: 55…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00173416
CAS nummer: 311346-69-7