4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC2006-100G PC2006-25G
APOSPC2006-100GEA 650 SEK
APOSPC2006-100G APOSPC2006-25G
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formel: C₆H₄BrF₂N
MW: 208,01 g/mol
Smältpunkt: 63…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00013389
CAS nummer: 67567-26-4