2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
PC200570-1G
PC200570-5G
APOSPC200570-1GEA
925
SEK
APOSPC200570-1G
APOSPC200570-5G
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 95%
2-(4-Fluorophenoxy)propionic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ Smältpunkt: 114…116 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02295725 CAS nummer: 2967-70-6 |