Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200347-1G PC200347-500MG
APOSPC200347-1GEA 5725 SEK
APOSPC200347-1G APOSPC200347-500MG
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-cyano-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₈FNO₃
MW: 209,18 g/mol
Smältpunkt: 100…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20482373
CAS nummer: 1007455-23-3