4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 5725 SEK
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Formel: C₁₀H₅F₃N₂
Smältpunkt: 122…123 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20921572
CAS nummer: 949513-12-6