3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200341-1G PC200341-500MG
APOSPC200341-1GEA 4275 SEK
APOSPC200341-1G APOSPC200341-500MG
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
3,4-Dibromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
Smältpunkt: 74…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09037460
CAS nummer: 137718-84-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III