3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200339-1G PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-1GEA 1300 SEK
APOSPC200339-1G APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Formel: C8H4FNO
MW: 149,1200 g/mol
Kokpunkt: 205 °C
Smältpunkt: 82…84 °C
Flampunkt: 77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04974123
CAS nummer: 1003708-42-6