Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 5075 SEK
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₇H₆ClF₃N₂O₂
MW: 242,59 g/mol
Smältpunkt: 115…117 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22373662
CAS nummer: 855345-12-9