(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200335-1G PC200335-500MG
APOSPC200335-1GEA 2925 SEK
APOSPC200335-1G APOSPC200335-500MG
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt 95%
(Morpholinium-4-ylmethyl)trifluoroborate internal salt
Formel: C₅H₁₁BF₃NO
MW: 168,95 g/mol
Smältpunkt: 170…172 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20134168
CAS nummer: 1268340-94-8