N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Leverantör: Apollo Scientific
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 2925 SEK
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₇F₃INO₂
Smältpunkt: 143…145 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06408815
CAS nummer: 874814-76-3