Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
PC200332-1G PC200332-500MG
APOSPC200332-1GEA 2925 SEK
APOSPC200332-1G APOSPC200332-500MG
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-5-methoxy-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₈FNO₅
Smältpunkt: 45…47 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20921594
CAS nummer: 159768-50-0