2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
PC200331-1G PC200331-500MG
APOSPC200331-1GEA 2925 SEK
APOSPC200331-1G APOSPC200331-500MG
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Formel: C₉H₉FN₄
Smältpunkt: 145…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD20921599
CAS nummer: 1353878-22-4