Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC200327-500MG PC200327-1G
APOSPC200327-500MGEA 6600 SEK
APOSPC200327-500MG APOSPC200327-1G
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Smältpunkt: 219…220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12498719
CAS nummer: 1171919-18-8